Merck
I5629
Sigma-Aldrich
イミノ二酢酸
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HN(CH2COOH)2
CAS番号:
分子量:
133.10
Beilstein:
878499
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
mp
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CNCC(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
NBZBKCUXIYYUSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I5629-100G:
I5629-BULK-PC:
I5629-500G:
I5629-BULK:
I5629-VAR:
I5629-1KG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives