Merck
I5258
Sigma-Aldrich
インドキシルリン酸 ジ-p-トルイジン塩
~95%, powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6NO4P · 2C7H10N
CAS番号:
分子量:
427.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
アッセイ
~95%
形状
powder
light purple
保管温度
−20°C
基質
Histochemical substrate for alkaline phosphatase.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I5258-50MG:
I5258-100MG:
I5258-1G:
I5258-BULK:
I5258-250MG:
試験成績書(COA)