Merck
I2257
Sigma-Aldrich
N-(2-Iodoethyl)trifluoroacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5F3INO
CAS番号:
分子量:
266.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(=O)NCCI
アプリケーション
Reagent for aminoethylation of sulfhydryl groups.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I2257-VAR:
I2257-250MG:
I2257-1G:
I2257-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N-(beta-Iodoethyl)trifluoroacetamide: a new reagent for the aminoethylation of thio groups in proteins.
W E Schwartz et al.
Analytical biochemistry, 106(1), 43-48 (1980-07-15)