Merck
I1909
Sigma-Aldrich
Immethridine hydrobromide
≥98% (HPLC), solid
別名:
4-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)pyridine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9N3 · xHBr
CAS番号:
分子量:
159.19 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
off-white
溶解性
DMSO: ~10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
Br[H].C(c1ccncc1)c2c[nH]cn2
InChI
1S/C9H9N3.BrH/c1-3-10-4-2-8(1)5-9-6-11-7-12-9;/h1-4,6-7H,5H2,(H,11,12);1H
InChI Key
XAOXYOKDVRPLBH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Potent, highly selective H3 histamine receptor agonist
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I1909-VAR:
I1909-BULK:
I1909-5MG:
I1909-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruengwit Kitbunnadaj et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(10), 2414-2417 (2004-04-30)
In this study, the piperidine ring of immepip and its analogues was replaced by a rigid heterocyclic pyridine ring. Many compounds in the series exhibit high affinity and agonist activity at the human histamine H(3) receptor. Particularly, the 4-pyridinyl analogue