Merck
I0786
Sigma-Aldrich
IGF1R(960-末端), 活性型, Hisタグ付加 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
CD221, JTK13, MGC142170, MGC142172
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
品質水準
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
224-302 nmol/min·mg
分子量
~53 kDa
UniProtアクセッション番号
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... IGF1R(3480)
生物化学的/生理学的作用
IGF1R(インスリン様増殖因子1受容体)は、IGF-1によって、および関連する増殖因子IGF-2によって活性化される膜貫通チロシンキナーゼ受容体です。IGF1Rは、IGF-1の作用を仲介し、成人の成長および同化作用において重要な役割を果たします。IGF1Rは、いくつかのがんとの関連が示されており、なかでもとくに乳癌では、IGF1Rが高度に過剰発現され、細胞の生存を促進することによって抗アポトーシス剤として機能します。多くの場合、IGF1Rの過剰発現による抗アポトーシス特性のおかげで、癌細胞は化学療法薬や放射線治療の細胞毒性作用に対して耐性を示すことができます。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25%グリセロール含有)。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
I0786-VAR:
I0786-10UG:
I0786-10UG-PW:
I0786-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tracking changes in hypothalamic IGF-1 sensitivity with aging and caloric restriction.
Yaghmaie, F., et al.
Experimental Gerontology, 42, 148-149 (2007)
H E Jones et al.
Endocrine-related cancer, 11(4), 793-814 (2004-12-23)
De novo and acquired resistance to the anti-tumour drug gefitinib (ZD1839; Iressa), a specific epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI) has been reported. We have determined whether signalling through the IGF-I receptor (IGF-1R) pathway plays a role