Merck
I0514
Sigma-Aldrich
ジエチルイソシアノメチルホスホナート
>97% (GC)
別名:
イソシアノメチルホスホン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CNCH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
177.14
Beilstein:
4674920
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
アッセイ
>97% (GC)
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
84-87 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(C[N+]#[C-])OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-4-9-11(8,6-7-3)10-5-2/h4-6H2,1-2H3
InChI Key
ICURVXBGGDVHDT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 銅触媒付加環化反応
  • フルクトース-1,6-ビスホスファターゼの阻害により糖尿病動物でのグルコースを低減させる、経口投与可能なジアミドプロドラッグの合成
  • 植物病原体に対する抗真菌薬であるステロール類縁体の合成
  • 立体選択的Ugi四成分縮合とそれに続く縮合環化反応に基づくイソシアニド化学により合成された、ステロイド性2,5-ジケトピペラジン類の不斉合成
  • Passerini反応
Precursor for synthesis of phosphonic acid analogs of α-amino acids.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
Rachon, J.
Synthesis, 219-219 (1984)
Schollkopf, U. and Wintel, T.
Synthesis, 1033-1033 (1984)