Merck
HSTUD0772
Sigma-Aldrich
MISSION® 合成マイクロRNAインヒビター、ヒト
hsa-miR-551b-3p
別名:
hsa-miR-551b
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
フォーム
solid
成熟配列
GCGACCCAUACUUGGUUUCAG
Sanger mature/minorアクセッション番号
SangerマイクロRNAアクセッション番号
保管温度
−20°C
詳細
個々の合成マイクロRNAインヒビターは、東京大学のDr. Hideo Ibaの協力のもと、Haraguchi, T, et al.の研究に基づく独自のアルゴリズムを用いてデザインされました。 このアルゴリズムは、tough decoy(TuD)デザインを利用します。miRNAは、翻訳制御、mRNA切断、脱アデニル化などの様々な方法で遺伝子発現を調節することが知られています。
MISSION 合成miRNAインヒビターは、特定の成熟mRNAを阻害するためにデザインされた低分子二重鎖RNAです。このmiRNAインヒビターは、miRBaseから得られた成熟miRNA配列情報を用いてデザインされたもので、各鎖にmiRNA結合部位をもつ2′-O-メチル化RNA二本鎖です。インヒビターの二次構造はロバストであり、遺伝子導入後に最適なmiRNA阻害が生じます。
  • ごく少量でも阻害が持続します。
  • 細胞ヌクレアーゼに対する優れた耐性
  • 様々な種に対応した特注の合成を承ります。
2つのネガティブコントロールが利用可能:シロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)配列(NCSTUD001)、線虫(Caenorhabditis elegans )配列(NCSTUD002)
その他情報
miRBase V19に基づく
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
HSTUD0772:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)