Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
HPA034972
Sigma-Aldrich
Anti-RBM10 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
Anti-DXS8237E, Anti-GPATC9, Anti-GPATCH9, Anti-KIAA0122, Anti-RNA binding motif protein 10, Anti-ZRANB5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
IF
IHC
クローン:
polyclonal
化学種の反応性:
human
citations:
10
テクニック:
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
強化検証
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
MEYERRGGRGDRTGRYGATDRSQDDGGENRSRDHDYRDMDYRSYPREYGSQEGKHDYDDSSEEQSAEDSYEASPGSETQRR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBM10(8241)
免疫原
RNA結合モチーフタンパク質10のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Prestige抗体®は、Human Proteome Resource(HPR)プロジェクト (www.proteinatlas.org)によって開発・実証されたAtlas抗体です。抗体はすべて、数百の正常組織・疾病組織に対する免疫組織染色試験を行っています。これらの染色画像はHuman Protein Atlas(HPA)サイトで[Image Gallery]リンクをクリックするとご覧いただけます。さらに、ほとんどのPrestige抗体はプロテインアレイおよびウェスタンブロッティングの試験を行っています。試験の プロトコール およびPrestige抗体、HPAに関する情報は sigma.com/prestigeをご覧ください。
特徴および利点
Prestige Antibodies® are highly characterized and extensively validated antibodies with the added benefit of all available characterization data for each target being accessible via the Human Protein Atlas portal linked just below the product name at the top of this page. The uniqueness and low cross-reactivity of the Prestige Antibodies® to other proteins are due to a thorough selection of antigen regions, affinity purification, and stringent selection. Prestige antigen controls are available for every corresponding Prestige Antibody and can be found in the linkage section.
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
  • IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
  • Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
Corresponding Antigen APREST78312
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
HPA034972-25UL:
HPA034972-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeffrey Farooq et al.
Journal of neurotrauma, 39(7-8), 577-589 (2022-02-15)
RNA-binding motif 5 (RBM5) is a pro-death tumor suppressor gene in cancer cells. It remains to be determined if it is neurotoxic in the brain or rather if it plays a fundamentally different role in the central nervous system (CNS).
Sirui Zhang et al.
EBioMedicine, 61, 103067-103067 (2020-11-02)
RNA splicing defects are emerging molecular hallmarks of cancer. The gene encoding splicing factor RNA binding motif protein 10 (RBM10) has been found frequently mutated in various types of cancer, particularly lung adenocarcinoma (LUAD), but how RBM10 affects cancer pathogenesis
Tetsuya Isaka et al.
Translational lung cancer research, 12(10), 2001-2014 (2023-11-29)
Impact of RNA-binding motif protein 10 (RBM10) and programmed death-ligand 1 (PD-L1) on the postoperative prognosis of patients with epidermal growth factor receptor gene mutation (EGFR-Mt) lung adenocarcinoma with pathological lymph node metastasis is still unclear. Patients who underwent curative
Julie J Loiselle et al.
Journal of cellular biochemistry, 119(5), 3809-3818 (2017-12-24)
RBM10 is an RNA binding motif (RBM) protein expressed in most, if not all, human and animal cells. Interest in RBM10 is rapidly increasing and its clinical importance is highlighted by its identification as the causative agent of TARP syndrome
Julie J Loiselle et al.
PloS one, 12(6), e0180258-e0180258 (2017-07-01)
Lung cancers are the leading cause of cancer-related deaths worldwide, with small cell lung cancer (SCLC) being the most aggressive type. At the time of diagnosis, SCLC has usually already metastasized, and an astonishing 95% of patients eventually succumb to