HPA003231
抗CHM抗体 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗REP-1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Rabエスコートタンパク質1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗Rabタンパク質ゲラニルゲラニルトランスフェラーゼ成分A 1抗体 ウサギ宿主抗体, 抗TCDタンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗コロイデレミアタンパク質抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
免疫原配列
SRKDKTIQHVEVFCYASQDLHEDVEEAGALQKNHALVTSANSTEAADSAFLPTEDESLSTMSCEMLTEQTPSSDPENALEVNGAEVTGEKENHCDDKTCVPSTSAEDMSENVPIAEDTTEQPKKNRITYSQIIKEG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHM(1121)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003231-25UL:
HPA003231-100UL:
試験成績書(COA)