HPA001897
抗ILF3 ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗DRBP76抗体 ウサギ宿主抗体, 抗NF-AT-90抗体 ウサギ宿主抗体, 抗NFAR抗体 ウサギ宿主抗体, 抗TCP80抗体 ウサギ宿主抗体, 抗dsRNA関連核因子抗体 ウサギ宿主抗体, 抗インターロイキンエンハンサー結合因子3抗体 ウサギ宿主抗体, 抗二本鎖RNA結合タンパク質76抗体 ウサギ宿主抗体, 抗活性化T細胞核因子90 kDa抗体 ウサギ宿主抗体, 抗翻訳制御タンパク質80抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
免疫原配列
VMAKHSSVYPTQEELEAVQNMVSHTERALKAVSDWIDEQEKGSSEQAESDNMDVPPEDDSKEGAGEQKTEHMTRTLRGVMRVGLVAKGLLLKGDLDLELVLLCKEKPTTALLDKVADNLAIQLAAVTEDKYEILQSVDDAAIVIK
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ILF3(3609)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA001897-25UL:
HPA001897-100UL:
試験成績書(COA)