Merck
HDP1096
Perfecta3D® ハンギングドロッププレート
size 96 wells , with lid and tray, polystyrene (untreated), sterile
別名:
3D, 3D Cell Culture
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
物質
polystyrene (untreated)
無菌性
sterile
包装
pack of 8 ea individually packaged
メーカー/製品名
3D Biomatrix HDP1096-8
サイズ
96 wells , with lid and tray
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Perfecta3D®Hanging Dropプレートは、3次元(3D)スフェロイドおよび細胞凝集塊の一貫した制御可能な形成を促進します。
細胞は、均一な共培養のためにウェルに加える前に混合、または、パターン化された共培養のためにスフェロイドが形成された後に加えることができます。胚様体のような幹細胞凝集塊が培養でき、表面との細胞の接触なしに研究できます。培地は簡単に交換できます。
ウェルあたり1つの凝集塊を形成します。96-および384-ウェルのPerfecta3D® Hanging Dropプレートは、自動液体ハンドリング装置に適合します。医薬品およびアッセイ試薬は、ウェルに直接添加できます。ウェルあたり1つのスフェロイド、および制御できるスフェロイドサイズによって一貫したデータが得られます。
  • 使いやすい
  • ウェルあたり1つのスフェロイドまたは凝集塊
  • プレートの上部から培養液にアクセス:培養液の交換、化合物の添加、または共培養のための細胞の添加が可能
  • 液体ハンドリングシステム、マイクロプレートリーダー、およびマニュアルピペッティングに適合
法的情報
Perfecta3D is a registered trademark of 3D Biomatrix
文書ライブラリにアクセスする
Michele Minopoli et al.
Cancers, 13(13) (2021-07-03)
Myxoid liposarcoma (MLPS) is the second most common subtype of liposarcoma and has tendency to metastasize to soft tissues. To date, the mechanisms of invasion and metastasis of MLPS remain unclear, and new therapeutic strategies that improve patients' outcomes are