Merck
H7916
Sigma-Aldrich
インターロイキン-17F ヒト
HumanKine®, recombinant, expressed in HEK 293 cells, suitable for cell culture, endotoxin, tested
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
≤10 ng/mL EC50
分子量
dimer 38 kDa (glycosylated)
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL17F(112744)
物理的形状
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution of 1X PBS
アナリシスノート
特異的活性は、用量依存的に誘導されるNDHF成体線維芽細胞からのIL-6の分泌によって確認されました。
法的情報
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
Zhenhua Luo et al.
Inflammation, 38(3), 978-986 (2014-11-12)
The objective of this study was to investigate the expression level, clinical significance, and possible regulating role of IL-17F in patients of chronic periodontitis. Periodontal local tissues were obtained from chronic periodontitis (CP) and healthy controls (HC) for real-time PCR