Merck
H6006
Sigma-Aldrich
7-(β-ヒドロキシプロピル)テオフィリン
別名:
(1,3-ジメチル-7-[2-ヒドロキシプロピル]-2,6-ジオキソプリン), プロキシフィリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N4O3
CAS番号:
分子量:
238.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
SMILES記法
CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
InChI
1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
InChI Key
KYHQZNGJUGFTGR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H6006-1KG:
H6006-BULK:
H6006-100G:
H6006-25G:
H6006-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)