Merck
H5892
Sigma-Aldrich
4-(ヒドロキシメチル)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
2690023
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
182-185 °C (lit.)
SMILES記法
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChI Key
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H5892-500MG:
H5892-1G:
H5892-BULK:
H5892-5G:
試験成績書(COA)