安全性情報
H4760
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxyprogesterone 17-acetate 3-(O-carboxymethyl)oxime
別名:
17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate, 17α-Hydroxyprogesterone 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione-17α-ol 3-(O-carboxymethyl)oxime 17-acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H35NO6
CAS番号:
分子量:
445.55
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
InChI
1S/C25H35NO6/c1-15(27)25(32-16(2)28)12-9-21-19-6-5-17-13-18(26-31-14-22(29)30)7-10-23(17,3)20(19)8-11-24(21,25)4/h13,19-21H,5-12,14H2,1-4H3,(H,29,30)/b26-18+/t19-,20+,21+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI Key
NIJDYRWVCFKWIL-IEMAJDPISA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H4760-25MG:
H4760-10MG:
H4760-50MG:
H4760-BULK:
H4760-VAR:
試験成績書(COA)