アッセイ
≥97.0% (HPLC)
濃度
~150 μg/mL in ethanol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-13-16-19(21)17-14-11-9-7-5-4-6-8-10-12-15-18-20(22)23/h4-5,8-11,14,17,19,21H,2-3,6-7,12-13,15-16,18H2,1H3,(H,22,23)/b5-4-,10-8-,11-9-,17-14+/t19-/m0/s1
InChI Key
JSFATNQSLKRBCI-VAEKSGALSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
H1142-.5MG:
H1142-.1MG:4548173965345
H1142-BULK:
H1142-VAR:
H1142-50UG:
試験成績書(COA)