Merck
H0508
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシ-1,4-ナフトキノン
別名:
ナチュラルオレンジ 6, ラウソン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H6O3
CAS番号:
分子量:
174.15
Beilstein:
1565260
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
InChI Key
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)