物質
black
包装
pack of 40 ea
メーカー/製品名
Greiner 781097
利用可能性
available only in China
サイズ
384 wells
適合性
suitable for (cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Greiner microplates are ideal for storing active agents, patient samples, DNA/RNA or stock cultures.
- Polypropylene material can withstand a high temperature (-196 to +121°C) and are chemically resistant.
- Nonpyrogenic plates are free of detectable DNase, RNase, human DNA.
- Features alphanumeric well coding for identification.
- Sealable with adhesive films and heat sealers for long-term and secure sealing.
法的情報
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)