Merck
GE28938445
GE IPGbox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 28-9384-45
Cytiva Article No. 28-9384-45
詳細
IPGbox and IPGbox kit are tools for enhancing the reswelling of precast Immobiline DryStrip gels (IPG strips).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)