Merck
GE18112090
Union 1/16" Male - 1/16" Male
size (0.13 mm), ÄKTA® Systems, Cytiva 18112090
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116500
NACRES:
NB.13
物質
PEEK
特徴
Connections: Fingertight 1/16"
Wetted Material: Polyetheretherketone (PEEK)
ÄKTA® Systems
メーカー/製品名
Cytiva 18112090
サイズ
(0.13 mm)
適合性
Tubing o.d. 1/16"
法的情報
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)