Merck
GE17-0671-01
Sigma-Aldrich
Mono Q® PC 1.6/5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
詳細
Ion Exchanger Type (value)
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
725 psi
ベッドサイズ
1.6 mm × 50 mm
ベッド容積
0.1 mL
カラム内径
1.6 mm
Matrix
monodisperse porous polystyrene/divinyl benzene beads
マトリックス活性基
ammonium, quaternary phase
平均部品サイズ
10 μm
cleaning
1-14
動作範囲
2-12
分離法
anion exchange
詳細
Mono Q® PC 1.6/5 are precision columns (0.10 ml) prepacked with MonoBeads. The columns are designed for fast, sensitive, and high-resolution ion exchange separations of biomolecules at micropreparative scale.
特徴および利点
  • Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
  • Maximum resolution is achieved from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles optimally packed in columns coupled with the excellent selectivities of the Q ion exchangers.
  • Compatible with ÄKTA® design, FPLC System, and other high-performance LC systems.
  • MonoBeads are also available as Mono P® for chromatofocusing
保管および安定性
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
FPLC is a trademark of Cytiva
Mono P is a registered trademark of Cytiva
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)