Merck
GBL805020
Grace Bio-Labs PATH® プロテインマイクロアレイスライド、バーコード付き
別名:
barcoded non-porous nitrocellulose film slide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.15
物質
nitrocellulose (on glass slide)
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 805020
外部サイズ
25 mm × 75 mm
詳細
Grace Bio-Labs PATHタンパク質マイクロアレイスライドは、細孔がないニトロセルロースフィルムスライドです。
利点:
  • 低いまま一貫した蛍光バックグラウンド
  • 高いタンパク質結合能
  • 優れたシグナルノイズ比
アプリケーション
  • Epitope-mapping
  • Biomarker Discovery and Validation
  • Coronavirus proteome microarray
  • Protein glycosylation profiling
  • Antibody Validation
  • Matrix-Assisted Laser desorption/Ionization Mass Spectrometry Imaging (MALDI MSI)
法的情報
PATH is a registered trademark of Courtagen Life Sciences, Inc.