Merck
GBL505103
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVA ニトロセルロースフィルムスライド
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side, Plain glass
別名:
nitrocellulose slides, protein microarrays
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.17
特徴
3 - 20 mm x 20 mm NC pad per side
Plain glass
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 505103
L × W ×厚み
25 mm × 75 mm × 1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grace Bio-Labs ONCYTE® NOVAニトロセルロースコート基盤は、SBSコンプライアントマイクロタイタープレート、およびマイクロアレイのハイスループット自動プロセシング用のガラス基盤に対応するようにデザインされています。
法的情報
NOVA is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Oncyte is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.