Merck
G8791
Sigma-Aldrich
Gly-Gln 溶液
200 mM, sterile-filtered, Biotechnology Performance Certified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
グレード
Biotechnology Performance Certified
無菌性
sterile-filtered
濃度
200 mM
不純物
endotoxin, tested
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
アプリケーション
グルタミンは細胞培養培地に不可欠な成分ですが、溶液中では不安定です。この問題に対処するため、様々な代替物が探索されています。gly-L-グルタミン、L-ala-L-グルタミンなどのジペプチドは、細胞培養への使用に有効な安定型のグルタミンであることが証明されました。
特徴および利点
濾過滅菌済み溶液で、そのまま使用できます。
構成
ジペプチドL-グリシル-L-グルタミン含有です。0.85% NaClの200 mM溶液として調製されています。
同等製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
G8791-BULK:
G8791-100ML:
G8791-PROC:
G8791-20ML:
G8791-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Y Minamoto et al.
Cytotechnology, 5 Suppl 2, S35-S51 (1991-01-01)
We tried to establish a new serum-free and heat-sterilizable medium, based on our serum-free medium in which many lymphoblastoid cells and hybridoma could grow as well as in a conventional serum-containing medium. As is well-known, L-glutamine (L-Gln) is one of