安全性情報
G7629
Sigma-Aldrich
Gum storax
別名:
Styrax
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.59 (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Gum storax or storax balsam reduced the viability of human lymphocytes. It increased the level of sister chromatid exchange and lactate dehydrogenase, suggesting it is cytotoxic to lymphocytes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
G7629-VAR:
G7629-100G:
G7629-500G:
G7629-BULK:
G7629-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genotoxic and cytotoxic effects of storax in vitro.
Karadeniz B.
Toxicology and Industrial Health, DOI: 10-DOI: 10 (2011)