Merck
G7166
Sigma-Aldrich
D-Glucaro-δ-lactam potassium salt
solid, from microbial
別名:
(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-6-oxo-2-piperidinecarboxylic acid potassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO6
分子量:
191.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
由来生物
microbial
形状
solid
溶解性
water: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.K/c8-2-1(6(12)13)7-5(11)4(10)3(2)9;/h1-4,8-10H,(H,7,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t1-,2-,3+,4-;/m1./s1
InChI Key
UMYRZBUKBVTAIM-GMTPAUIDSA-M
アプリケーション
Inhibitor for bovine liver β-glucuronidase.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G7166-BULK:
G7166-5MG:
試験成績書(COA)