Merck
G7135
Sigma-Aldrich
N-Glutaryl-Gly-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H29N3O6
CAS番号:
分子量:
491.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C27H30N4O6/c1-37-23-15-19(14-18-9-5-6-10-20(18)23)30-27(36)22(13-17-7-3-2-4-8-17)31-24(32)16-29-26(35)21(28)11-12-25(33)34/h2-10,14-15,21-22H,11-13,16,28H2,1H3,(H,29,35)(H,30,36)(H,31,32)(H,33,34)
InChI Key
PBDYNZJYYRZOFV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
G7135-10MG:
G7135-BULK:
G7135-VAR:
G7135-25MG:
試験成績書(COA)