アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
solid
色
white
溶解性
H2O: 12 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N[C@H]4CCC[C@@H]4O)ncnc23
InChI
1S/C15H21N5O5/c21-4-9-11(23)12(24)15(25-9)20-6-18-10-13(16-5-17-14(10)20)19-7-2-1-3-8(7)22/h5-9,11-12,15,21-24H,1-4H2,(H,16,17,19)/t7-,8-,9+,11+,12+,15+/m0/s1
InChI Key
GYWXTRVEUURNEW-TVDBPQCTSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G5794-50MG:
G5794-10MG:
G5794-VAR:
G5794-BULK:
試験成績書(COA)