Merck
G4533
Sigma-Aldrich
β-D-グルコサミンペンタアセタート
別名:
2-アミノ-2-デオキシ-β-D-グルコピラノシルペンタ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO10
CAS番号:
分子量:
389.35
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yasuhiro Horita et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(22), 6313-6316 (2009-10-16)
A series of sugar derivatives (1-13) were synthesized and evaluated for antibacterial activity against Mycobacteriumtuberculosis (MTB), especially multi-drug resistant (MDR) MTB, and the structure-activity relationships of these compounds were studied. The results showed that the compound OCT313 (2-acetamido-2deoxy-beta-D-glucopyranosyl N,N-dimethyldithiocarbamate) (4)