スキップする
F9677
フェロジピン
L-type calcium channel blocker, solid
別名:
4-(2,3-ジクロロフェニル)-1,4-ジヒドロ-2,6-ジメチル-3,5-ピリジンカルボン酸エチルメチルエステル, プレンジル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥28,700
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥91,300
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C18H19NO4Cl2
CAS番号:
分子量:
384.25
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
¥28,700
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
フェロジピン, solid
form
solid
Quality Segment
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
originator
AstraZeneca
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C18H19Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8,15,21H,5H2,1-4H3
InChI key
RZTAMFZIAATZDJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Felodipine is a dihydropyridine derivative. It has diuretic properties. Felodipine has high vascular selectivity. It is used to treat hypertension. Felodipine regulates chronic stable angina.
Biochem/physiol Actions
L型カルシウムチャネルブロッカ-
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F00300001269389BP758
フェロジピン European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0030000
フェロジピン
フェロジピン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269389
フェロジピン
フェロジピン British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP758
フェロジピン
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), CACNA2D1(781), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779), NR3C2(4306)
originator
AstraZeneca
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under フェロジピン
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Inhalation
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)