現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Application
フィコールは、親水性で中性の高度に分枝した多糖で、血液構成細胞や細胞小器官を分離する密度勾配を確立するのに使用します。本製品は、Ficoll-Paqueと呼ばれる分離液の成分です。
細胞の分離や細胞小器官の単離に使用します。
Other Notes
ショ糖の非イオン性合成高分子。
透析済み
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
| product line BioXtra | product line BioXtra | product line BioXtra | product line - |
| sterility γ-irradiated | sterility - | sterility - | sterility - |
organelle preparation, centrifugation gradients | - | - | - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ficoll®400
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
F8636PROC: + F8636-25G-PW: + F8636-VAR: + F8636-25G: + F8636-PH: + F8636-BULK:
jan