Merck
F7523
Millipore
マイレックスシリンジフィルターユニット、使い捨て、デュラポア®PVDF
pore size 0.1 μm, sterile; γ-irradiated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.24
物質
PVDF membrane (hydrophilic)
modified acrylic housing
無菌性
sterile; γ-irradiated
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Millipore SLVV033RS
直径
33 mm
容量
≤100 mL
ポアサイズ
0.1 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ユニットは合成樹脂の筐体内にルアーロックインレットおよびルアースリップアウトレットの接続部とともに、デュラポア親水性PVDFフィルターメンブレンを含みます。
直径25 mmより小さいユニットは特に少量の濾過における滞留物を最小化するように設計されています。3~4 mmのユニットは1mL未満の体積に推奨され、13 mmのユニットは0.5~10 mLの体積に推奨されます。
アプリケーション
超低タンパク質結合(1 μg/cm2未満)。構成成分の材料は米国薬局方 XXI Class VIプラスチックに関する生物学的検査に適合しています。水抽出物0.5%未満
Tissue culture; mycoplasma reduction
適合性
Sterilization of aqueous solutions and solutions containing proteins
法的情報
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)