アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
protect from light
色
light yellow
溶解性
H2O: ≥1 mg/mL
オーガナイザー
Servier
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C(C)NC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C9H19ClN3O5P/c1-4-17-19(16,18-5-2)8(3)11-9(14)13(12-15)7-6-10/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)
InChI Key
YAKWPXVTIGTRJH-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
適用法令
Jan Code
F7307-50MG:
F7307-BULK:
F7307-VAR:
F7307-10MG:
試験成績書(COA)
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.