Merck
F4640
3-Fluoro-1,2-propanediol
別名:
α-Fluorohydrin
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
FCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
94.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)CF
InChI
1S/C3H7FO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
PQDNJBQKAXAXBQ-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Group 4: Flammable liquids + Type 3 petroleums + Hazardous rank III + Water insoluble liquid
fsl
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)