スキップする
F4259
2-フルアルデヒド
別名:
フルフラール
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
EC Number:
202-627-7
UNSPSC Code:
12352200
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
第4類:引火性液体 + 第二石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
F4259-100ML: + F4259-500G: + F4259-5G: + F4259-100G: + F4259-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)