Merck
F3889
Sigma-Aldrich
N-Formyl-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO3
CAS番号:
分子量:
193.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC=O
InChI
1S/C10H11NO3/c12-7-11-9(10(13)14)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7,9H,6H2,(H,11,12)(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChI Key
NSTPXGARCQOSAU-VIFPVBQESA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F3889-BULK:
F3889-250MG:
F3889-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)