スキップする
F3886
フェンタニル クエン酸塩
別名:
N-フェニル-N-[1-(2-フェニルエチル)-4-ピペリジニル]プロパンアミド クエン酸塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C22H28N2O · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
528.59
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-588-0
MDL number:
製品F3886は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCC(=O)N(C1CCN(CC1)CCc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H28N2O.C6H8O7/c1-2-22(25)24(20-11-7-4-8-12-20)21-14-17-23(18-15-21)16-13-19-9-5-3-6-10-19;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-12,21H,2,13-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
IVLVTNPOHDFFCJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
フェニルピペリジンは鎮痛薬としてモルヒネの80倍強力で、μオピオイドレセプタ-アゴニストとしてはモルヒネの6,000倍強力です。
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
F3886-VAR: + F3886-BULK: + F3886-50MG: + F3886-25MG:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How should stock solutions for item F3886, Fentanyl citrate salt, be reconstituted and stored?
    1 回答
    1. The substance is soluble up to 40 mM in water. To achieve a higher solubility, it is recommended to warm the tube at 37°C and shake it in an ultrasonic bath for a period of time.