スキップする
F2001
5-Fluoroindole-3-carboxaldehyde
≥99%, crystalline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C9H6FNO
CAS番号:
分子量:
163.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystalline
assay
≥99%
form
crystalline
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C9H6FNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
InChI key
YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
F2001-BULK: + F2001-1G: + F2001-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)