Merck
F0627
Sigma-Aldrich
D-フルクトース 1,6-ビスリン酸 バリウム塩
practical grade, 70-80%, amorphous powder
別名:
D(+)フルクトフラノース 1,6-二リン酸, Harden-Youngエステル, ヘキソース二リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H12O12P2Ba
CAS番号:
分子量:
475.43
UNSPSCコード:
12352200
グレード
practical grade
アッセイ
70-80%
形状
amorphous powder
調製ノート
Prepared by a modification of the procedure of Neuberg, C., J. Am. Chem. Soc., 64, 2722 (1942).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3