Merck
EP5920757008
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
5/15mL conical tubes and plates, rotor S-4xUniversal Large
別名:
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.15
特徴
5/15mL conical tubes and plates
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
5920757008
適合性
rotor S-4xUniversal Large
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter to hold 24 x 5/15mL conical tubes and plates for use with Eppendorf Rotor S-4xUniversal-Large. Supplied as a pack of 2 adapters.
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)