Merck
EP5910764006
Eppendorf® Adapter
for 50 mL tubes skirted bottom, for rotor S-4xUniv., pkg of 2 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
skirt
for 50 mL tubes skirted bottom
for rotor S-4xUniv.
包装
pack of 2 ea
pkg of 2 pieces
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910764006
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Universal bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)