Merck
EP5825755006
Adapter for Eppendorf® S-4-104
Holds 30 mL tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
flat bottom
特徴
Holds 30 mL tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825755006 (Global)
パラメーター
3,222 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
145 mm
直径
25 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG