Merck
EP5825718003
SBS adapter, for 1 plate with frame in SBS format
for 1 plate with frame in SBS format, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
特徴
for 1 plate with frame in SBS format
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825718003
関連するカテゴリー
詳細
For Use With (Equipment): Rotors A-2-MTP and A-2-DWP
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG