Merck
EP5702704008
Eppendorf® Fixed-angle rotor
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 20 x 15 mL conical tubes
to hold 30 x 15 mL glass tubes
F-35-30-17, 30 x 15 ml, incl. 20 adapters Falcon tubes and 30 rubber mats
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5702704008
パラメーター
4,400 max. RCF (2,750 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)