Merck
EP5424703003
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11
aerosol tight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
特徴
aerosol tight
メーカー/製品名
5424703003
Eppendorf® 5424703003
Eppendorf®
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5424 R
詳細
Designed for use with Eppendorf rotor FA–45-24-11 this lid provides an aerosol tight seal.
特徴および利点
  • Spare Rotor Lid
  • Aerosol tight
  • For use with liquid handling applications
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG