Merck
EP1201
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® MSCHOICETRIO水平式ゲル電気泳動システム
run up to 210 samples with 3 tray options
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
使用法
Up to 140 samples for 17 x 10 cm tray
Up to 210 samples for 15 x 15 cm tray
Up to 70 samples for 15 x 7 cm tray
W × L × H
26.5 cm × 17.5 cm × 9.0 cm
バッファ容積
500 mL
アプリケーション
15×7 cm、15×10 cm、15×15 cmのUVトレー、20サンプル用コーム2枚、ローディングガイド、ダムが付属しています。
特徴および利点
本装置は、使用するバッファー量が少なく、3種類のオプショントレーを選択することで最大210サンプルまで泳動できます。 迅速にローディングするためのマルチチャンネルピペット適合コームは付属していません。
構成
腐食防止用に金メッキされたリッド末端には大部分の主要な電源に適合する格納式のコネクターが付いています。
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany