物質
POM
特徴
to hold 2 x 15mL, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639200
適合性
Rotor A-4-38
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Adapter, for 2 conical tubes 15 mL, 17.2 mm × 121 mm, for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38, 2 pcs.
- for 100 mL round bucket in Rotor A-4-38
- Please note that this adapter is not compatible with the aerosol-tight caps of this rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)