EP0030521102
Eppendorf® Deepwell plates, standard, 384 wells
white plate, conical bottom colorless wells, capacity 200 μL, pkg of 40 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質:
conical bottom colorless wells
polypropylene
white plate
polypropylene
white plate
キャパシティ:
200 μL
サイズ:
384 wells
有効容積:
200 μL
無菌性:
sterile; autoclaved
おすすめの製品
物質
conical bottom colorless wells
polypropylene
white plate
無菌性
sterile; autoclaved
包装
pkg of 40 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030521102
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
200 μL
サイズ
384 wells
有効容積
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- OptiTrack matrix: up to 30 % faster sample identification and fewer pipetting errors via high-contrast alphanumeric labeling
- RecoverMax well design: Optimized well geometry for maximum sample recovery and excellent mixing properties
- g-Safe: exceptional centrifugation stability up to 6,000 × g for faster protocols and improved sample quality
- Raised well rims and smooth surface for reliable closing, even with heat sealing
- Easy and reliable stacking
- Minimized remaining volume and high uniformity from well to well
- High-quality polypropylene ensures high resistance to chemicals, mechanical stress and temperature extremes
- Manufactured without slip agents, plasticizers or biocides – Materials which could have a negative effect on bioassays
- Autoclavable (121 C, 20 min)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)