メーカー/製品名
Eppendorf® 0030132890
テクニック
PCR: suitable
有効容積
0.1 mL
詳細
Eppendorf® Masterclear Cap Strips and real-time PCR Tube Strips:
Real-time PCR Tube Strips:
Masterclear Cap Strips:
Real-time PCR Tube Strips:
- White wells for better reflection.
- High mechanical stability.
- Extremely thin walls for optimal heat transfer.
Masterclear Cap Strips:
- Inverted dome to avoid scratching of the optic surface.
- Inverted dome to reduce volume of the tubes.
- Optimized for maximum light transmission.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)