Merck
EP0030132505
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, skirted, pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NB.15
物質
blue plate
conical bottom white wells
特徴
skirt
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030132505
テクニック
PCR: suitable
サイズ
96 well
有効容積
150 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG